Learn More
Sartorius Cartuchos de desionización arium™ 615DI
Código de producto. 11770216 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
600
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Material unitSize
11770216 600 Acero inoxidable cada uno
1 options
Código de producto. 11770216 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 615DI014
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cartuchos arium™ 615DI están diseñados para producir agua altamente desionizada.Los cartuchos DI contienen resinas de intercambio de iones altamente eficaces para eliminar cationes y aniones del agua mediante el intercambio de H+ y OH–.El lecho mixto uniforme y compacto garantiza una desalinización fiable y una utilización óptima del material de resina, lo que reduce la conductividad hasta 0,1μS/cm.
  • Diseño compacto, fácil de instalar
  • Procedimiento fiable, basta con sustituir la resina cuando se agote su capacidad
  • Conductividad: normalmente <0,1μS/cm
  • Alta eficiencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cartucho de desionización
Temperatura del agua de suministro (métrico) de 35 °C
Caudal 600
Incluye Conjunto de conector de tubo
Conexión de entrada (imperial) 0,75 in
Material Acero inoxidable
Volumen de enjuague (métrico) 20 L
Altura (métrico) 60 cm
Diámetro (métrico) 23,7 cm