Descripción
Para los modelos Vivacell 20, 70, 100 y 250. Completo con manómetro, regulador, válvula de seguridad de exceso de presión, conector hembra a productos de presión Sartorius Stedim Biotech y línea de extensión de 1 m (tubos neumáticos de 4 mm) con conectores macho y hembra y 1 m de tubos de entrada de 6 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Reutilizable |
| Tipo de filtro | Ultrafiltración |
| Para utilizar con (equipo) | Vivacell 20, 70, 100 y 250 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Controlador de presión de aire |