Learn More
Beschreibung
Accesorios
Adaptador, Conector - 14-555-869
- Conecta Airscan al aislador mediante una manguera flexible de PVC y una cápsula de filtro
- Manguera dentada DN 30 para brida sanitaria de 2,54 cm a 3,81 cm (de 1 a 11 in)
Adaptador, conector - 14-555-890
- Conecta Airscan al aislador mediante tubos de silicona y una cápsula de filtro
- Manguera dentada DN 25 para brida sanitaria de 2,54 cm a 3,81 cm (de 1 a 11 in)
Adaptador, placa - 14-555-876
- Para placas de medios de cultivo
Adaptador, anillo - 14-555-912
- Pieza de repuesto para la pila de aluminio
- Pieza intermedia (central)
Pila de aluminio - 14-555-878
- Pila de 10 soportes de filtro abiertos
Kit de calibración - 14-555-868
- Dispositivo de medición de caudal portátil para muestreadores de aire de la serie MD8
Cápsula, Sartoflor - 14-555-889
- Con membrana de PTFE y entrada y salida de brida sanitaria
- Para la filtración de aire estéril insertado entre el MD8 airscan y aislador
Maletín de transporte - 14-555-873
- Funda estable para el transporte y el almacenamiento de unidades y accesorios
Abrazadera, brida - 14-555-891
- Brida sanitaria de 2,54 cm a 3,81 cm (de 1 a 11 in)
Conector - 14-555-879
- Aluminio
- Conjunto de conectores para MD 8 (SM 16743/44)
Conector - 14-555-909
- Aluminio
- Conecta la entrada del muestreador de aire a una manguera flexible
Conector - 14-555-910
- Aluminio
- Conecta la manguera flexible al adaptador/soporte de filtro
Conector - 14-555-911
- Manguera flexible para soporte/adaptador del filtro (S-F)
- Para triclamp
Soporte del filtro - 14-555-880
- Acepta filtros de gelatina de 80 mm
- Pieza de repuesto para la pila de aluminio
Soporte del filtro - 14-555-884
- Adaptador para unidades de filtración de gelatina (desechables de gelatina) para conectarse a la entrada del MD8
Junta tórica - 14-555-922
- 7,5 x 1,5 mm
Control remoto: 14-555-877
- Para su uso con PC (software del sistema de diálogo)
Spezifikation
Spezifikation
| Desechables | Reutilizable |
| Para utilizar con (equipo) | Muestreador de aire MD8 Airscan |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Conecta Airscan al aislador mediante una manguera flexible de PVC y una cápsula de filtro |
| Tipo | Adaptador |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.