Descripción
Descripciones de accesorios
Adaptador, copolímero ABS - 14-555-780- Biosart 100 Elevador de membrana
- Para facilitar la transferencia de la membrana en agar
- Biosart Adaptador 100
- Se adapta Biosart 100 Monitor sobre soportes de 50 mm
- Biosart Adaptador 100
- Frita de acero inoxidable de 50 mm y junta de silicona
- Se adapta Biosart 100 Monitor en base 16840 o 16841
- Biosart Adaptador 100 para adaptarse a varios tipos de embudos
- Se adapta Biosart 100 monitores en Combisart™ colectores 16844, 16842 y 16843
- Tapón de repuesto para 16385
- 16385 se adapta Biosart 100 monitores encendidos Combisart colector
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Reutilizable |
| Tipo de filtro | Colector |
| Para utilizar con (equipo) | Sartorius Biosart 100 |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Se adapta a monitores Biosart 100 en colectores Combisart 16844, 16842 y 16843 |
| Tipo | Adaptador |