Learn More
- Home
- Products
- Medios y aditivos para medios microbiológicos
- Medios deshidratados para microbiología
- Sartorius Almohadillas absorbentes
Sartorius Almohadillas absorbentes
Código de producto. p-4229169 Tienda Sartorius Productos| Código de producto. | Color | Tipo de medios | Tamaño de poro | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 11700666 | Verde oscuro | TGE | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 11750676 | Verde | Wallerstein | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 10108681 | Verde oscuro | Extracto de levadura | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 10622602 | Negro | Chromocult | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 10637461 | Verde oscuro | Azida | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 10424271 | Verde | Tergitol TTC | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 10624371 | Verde oscuro | Caso | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 10144231 | Verde | Schaufus Pottinger | 1,2 μm | paquete de 100 |
| 10028050 | Verde | Chapman | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 10129330 | Verde | ECD | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 10357451 | Verde | MacConkey | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 10557521 | Blanco | Endo | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 10179180 | Verde | TTC estándar | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 10767361 | Verde | Sulfito de bismuto | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 10078020 | Gris | Sulfito de bismuto | 0,65 μm | paquete de 100 |
| 10707941 | Blanco | VLB-S7-S | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 10537331 | Verde | Lisina | 0,65 μm | paquete de 100 |
| 10189420 | Gris | Suero naranja | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 10738131 | Verde | Estándar | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 10245751 | Gris | Weman | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 10184271 | Blanco | Triptona glucosa | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 10409511 | Blanco | Teepol | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 10092411 | Blanco | m FC | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 10261841 | Gris | Agar Sabouraud | 0,65 μm | paquete de 100 |
| 10708711 | Blanco | Schaufus Pottinger | 0,65 μm | paquete de 100 |
| 10748131 | Blanco | Cetrimida | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 10595701 | Verde | Zumo de tomate | 0,45 μm | paquete de 100 |
| 11770666 | Gris | Schaufus Pottinger | 0,65 μm | paquete de 100 |
| 11843282 | Gris | Schaufus Pottinger | 0,8 μm | paquete de 100 |
| 10225611 | Verde | R2A | 0,45 μm | paquete de 100 |
Descripción
Sartorius Los juegos de almohadillas nutritivas se utilizan en los métodos de filtrado de membrana. El método de filtro de membrana permite analizar grandes volúmenes de muestras con un recuento microbiano bajo. Los inhibidores, tales como los aceites esenciales o los desinfectantes, pueden enjuagarse después de la filtración, antes de la incubación. Prácticos y fáciles de manejar, las almohadillas de nutrientes reducen el trabajo y simplifican muchos procedimientos de pruebas microbiológicas. Los microorganismos requieren los medios de cultivo adecuados para un crecimiento óptimo. Los juegos de almohadillas de nutrientes son medios de cultivo estériles y deshidratados. Una vez humedecidos con 3,0 – 3,5 ml de agua estéril y desmineralizada (o destilada) están listos para usar inmediatamente. El nivel de humedad es óptimo cuando hay un anillo excesivo de agua alrededor del NPS es visible.Todos los tipos de juego de almohadillas nutritivas se suministran con los filtros de membrana adecuados, que también están envasados individualmente y de forma estéril. Los filtros de membrana diseñados para satisfacer los requisitos especiales de detección microbiana están disponibles con un diámetro de 47 o 50 mm. El estándar NPS La caja contiene 100 almohadillas nutritivas estériles, cada una de las cuales se inserta individualmente en una placa de Petri y se esteriliza. Diez de cada una de estas placas de Petri están selladas en una bolsa de aluminio. Este embalaje especial en bolsas protege los componentes sensibles de la fórmula de la almohadilla de nutrientes durante el transporte y el almacenamiento de las fluctuaciones de humedad y temperatura. Como resultado, se garantiza la alta calidad de NPS durante toda su vida útil hasta 24 meses. Hay más de 30 tipos diferentes de juegos de almohadillas nutritivas disponibles para satisfacer los diversos objetivos del análisis microbiológico. Más allá de la directiva europea de agua potable, cumplen con otras regulaciones y recomendaciones internacionales: farmacopeas internacionales, DIN y ISO normas, las Normas Americanas para Agua y Alimentos, las regulaciones de agua mineral, las directrices de las cervecerías, como MEBAC o EBC, y las recomendaciones de la industria alimentaria, como LMBG, NCA e ICUMSA, etc.
- Almacenamiento sin problemas hasta 24 meses
- económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
- de acuerdo con las normas y referencias internacionales
- manipulación sencilla
- guía de validación disponible
- calidad uniforme
- muy versátil
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas DIN e ISO |
| Color | Verde oscuro |
| Formulario | Deshidratado |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de medios | TGE |
| Tipo de producto | Almohadilla nutritiva |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de prueba | Detección microbiana |
| Para utilizar con (aplicación) | Recuento de colonias totales |
| Color de rejilla | Verde |
| Tipo de empaquetado | Envasado individual |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,96 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 5 cm |
| Mostrar más Mostrar menos |