Learn More
Sartorius Almohadillas absorbentes
Código de producto. 11700666 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Gris
Negro
Verde
Verde oscuro
Tipo de medios:
Agar Sabouraud
Azida
Caso
Cetrimida
Chapman
Chromocult
ECD
Endo
Estándar
Extracto de levadura
Lisina
MacConkey
R2A
Schaufus Pottinger
Suero naranja
Sulfito de bismuto
TGE
TTC estándar
Teepol
Tergitol TTC
Triptona glucosa
VLB-S7-S
Wallerstein
Weman
Zumo de tomate
m FC
Tamaño de poro:
0,45 μm
0,65 μm
0,8 μm
1,2 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de medios Tamaño de poro Tamaño de la unidad
11700666 Verde oscuro TGE 0,45 μm paquete de 100
11750676 Verde Wallerstein 0,45 μm paquete de 100
10108681 Verde oscuro Extracto de levadura 0,45 μm paquete de 100
10622602 Negro Chromocult 0,45 μm paquete de 100
10637461 Verde oscuro Azida 0,45 μm paquete de 100
10424271 Verde Tergitol TTC 0,45 μm paquete de 100
10624371 Verde oscuro Caso 0,45 μm paquete de 100
10144231 Verde Schaufus Pottinger 1,2 μm paquete de 100
10028050 Verde Chapman 0,45 μm paquete de 100
10129330 Verde ECD 0,45 μm paquete de 100
10357451 Verde MacConkey 0,45 μm paquete de 100
10557521 Blanco Endo 0,45 μm paquete de 100
10179180 Verde TTC estándar 0,45 μm paquete de 100
10767361 Verde Sulfito de bismuto 0,45 μm paquete de 100
10078020 Gris Sulfito de bismuto 0,65 μm paquete de 100
10707941 Blanco VLB-S7-S 0,45 μm paquete de 100
10537331 Verde Lisina 0,65 μm paquete de 100
10189420 Gris Suero naranja 0,45 μm paquete de 100
10738131 Verde Estándar 0,45 μm paquete de 100
10245751 Gris Weman 0,45 μm paquete de 100
10184271 Blanco Triptona glucosa 0,45 μm paquete de 100
10409511 Blanco Teepol 0,45 μm paquete de 100
10092411 Blanco m FC 0,45 μm paquete de 100
10261841 Gris Agar Sabouraud 0,65 μm paquete de 100
10708711 Blanco Schaufus Pottinger 0,65 μm paquete de 100
10748131 Blanco Cetrimida 0,45 μm paquete de 100
10595701 Verde Zumo de tomate 0,45 μm paquete de 100
11770666 Gris Schaufus Pottinger 0,65 μm paquete de 100
11843282 Gris Schaufus Pottinger 0,8 μm paquete de 100
10225611 Verde R2A 0,45 μm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Código de producto. 11700666 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 1407650N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    211.78€ / paquete de 100
    Ahorro 32.22€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Medios de cultivo estériles y deshidratados que se insertan individualmente en una placa de Petri y se esterilizan
Sartorius Los juegos de almohadillas nutritivas se utilizan en los métodos de filtrado de membrana. El método de filtro de membrana permite analizar grandes volúmenes de muestras con un recuento microbiano bajo. Los inhibidores, tales como los aceites esenciales o los desinfectantes, pueden enjuagarse después de la filtración, antes de la incubación. Prácticos y fáciles de manejar, las almohadillas de nutrientes reducen el trabajo y simplifican muchos procedimientos de pruebas microbiológicas. Los microorganismos requieren los medios de cultivo adecuados para un crecimiento óptimo. Los juegos de almohadillas de nutrientes son medios de cultivo estériles y deshidratados. Una vez humedecidos con 3,0 – 3,5 ml de agua estéril y desmineralizada (o destilada) están listos para usar inmediatamente. El nivel de humedad es óptimo cuando hay un anillo excesivo de agua alrededor del NPS es visible.Todos los tipos de juego de almohadillas nutritivas se suministran con los filtros de membrana adecuados, que también están envasados individualmente y de forma estéril. Los filtros de membrana diseñados para satisfacer los requisitos especiales de detección microbiana están disponibles con un diámetro de 47 o 50 mm. El estándar NPS La caja contiene 100 almohadillas nutritivas estériles, cada una de las cuales se inserta individualmente en una placa de Petri y se esteriliza. Diez de cada una de estas placas de Petri están selladas en una bolsa de aluminio. Este embalaje especial en bolsas protege los componentes sensibles de la fórmula de la almohadilla de nutrientes durante el transporte y el almacenamiento de las fluctuaciones de humedad y temperatura. Como resultado, se garantiza la alta calidad de NPS durante toda su vida útil hasta 24 meses. Hay más de 30 tipos diferentes de juegos de almohadillas nutritivas disponibles para satisfacer los diversos objetivos del análisis microbiológico. Más allá de la directiva europea de agua potable, cumplen con otras regulaciones y recomendaciones internacionales: farmacopeas internacionales, DIN y ISO normas, las Normas Americanas para Agua y Alimentos, las regulaciones de agua mineral, las directrices de las cervecerías, como MEBAC o EBC, y las recomendaciones de la industria alimentaria, como LMBG, NCA e ICUMSA, etc.
  • Almacenamiento sin problemas hasta 24 meses
  • económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
  • de acuerdo con las normas y referencias internacionales
  • manipulación sencilla
  • guía de validación disponible
  • calidad uniforme
  • muy versátil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas DIN e ISO
Color Verde oscuro
Formulario Deshidratado
Origen de fabricación Alemania
Tipo de medios TGE
Tipo de producto Almohadilla nutritiva
Esterilidad Estéril
Tipo de prueba Detección microbiana
Para utilizar con (aplicación) Recuento de colonias totales
Color de rejilla Verde
Tipo de empaquetado Envasado individual
Tamaño de poro 0,45 μm
Diámetro exterior (imperial) 1,96 in
Diámetro exterior (métrico) 5 cm