Descripción
Compuesto por:
- Un embudo graduado con una membrana de polietersulfona (PES), un adaptador de vacío y un tapón
- Un frasco, con graduación y campo de escritura
- Un conector de tubo para conexión de vacío (para filtración independiente)
- Un tapón de rosca para el almacenamiento del material filtrado (envasado individualmente para mantener la esterilidad)
Ventajas:
- Caudales más altos con una gran zona de filtración
- Sin pérdida de proteína con una membrana de afinidad de proteínas baja
- Bajo volumen de retención debido a un soporte de membrana optimizado
- Puede utilizarse como sistema independiente o con la MultiStation de Sartolab™, que permite la filtración paralela de hasta 6 muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | Filtro de vacío |
| Material | Poliestireno |
| Material (membrana) | PES |
| Tamaño de poro | 0,22 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Incluye | Matraz receptor |
| Tipo | Filtro de vacío |
| Volumen (métrico) | 500 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Sartolab RF |
| Mostrar más |