Learn More
Sartorius Sartolab P20
Código de producto. 30057802 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
30057802 0,2 μm paquete de 100
1 options
Código de producto. 30057802 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 18075UPN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00€
    1165.12€ / paquete de 100
    Ahorro 49.88€
    4% Descuento
En stock
Unidad de filtrado a presión lista para usar para uso general de laboratorio como la clarificación y filtración estéril de medios y soluciones acuosas en lotes de 100 mL a 10 L.
  • Con un tipo de filtración de filtro de presión, el Sartolab P20 proporciona los mayores caudales con una gran superficie de filtración (20 cm²)
  • Sin pérdida de proteínas con una membrana de baja unión
  • Volumen muerto bajo gracias a un soporte de membrana optimizado
  • Versiones disponibles con prefiltro para soluciones con alta carga de partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Registrado en FIFRA(EPA)
Color Transparente
Conectores Luer-Lock
Desechables Un solo uso
Material Policarbonato
Material (membrana) PES
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Área de filtración 20 ⊃cm²
Para utilizar con (aplicación) Clarificación, filtración estéril
Volumen de retención (después de la purga de aire) 1 mL
Material de la carcasa Policarbonato
Presión máx. de entrada 4 bar
Presión máxima >5 barras
N.° por paquete 100 unidades
Ajuste de la salida Tubo dentado
Envase Envasado a granel
Temperatura de funcionamiento (imperial) 122 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 50 °C
Tipo Filtro de presión
Volumen (métrico) 1 mL
Altura (imperial) 1,97 in
Altura (métrico) 50 mm
Diámetro (métrico) 61 mm
Para utilizar con (equipo) Sartolab P20
Volumen de muestra 5 L