Learn More
Sartorius Sartolab™ MultiStation
Código de producto. 16505020 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Unidades Sartolab RF/BT
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16505020 Unidades Sartolab RF/BT cada uno
1 options
Código de producto. 16505020 Proveedor Sartorius N.º de proveedor SDLC01
Refuerce su investigación en ciencias de la salud
Usar código promocional 28030
Ver todas las promociones
En stock
Sartolab™ MultiStation es un soporte especialmente diseñado para sujetar entre 1 y 6 unidades de filtración al vacío, permitiendo la filtración simultánea de hasta 6 muestras.
  • Para la filtración paralela manos libres de hasta 6 muestras
  • Conectado permanentemente a la fuente de vacío.
  • Fácil instalación de unidades de filtración al vacío en la MultiStation para una filtración rápida y fácil de las muestras sin necesidad de instalar conectores adicionales y una estabilización que requiere mucho tiempo.
  • Funciona con las unidades de filtración al vacío Sartolab™ RF 50; el adaptador de embudo de estas unidades está diseñado para encajar perfectamente en el soporte de la MultiStation
  • Con un solo clic, se conecta la unidad de filtración al dispositivo, garantizando una perfecta estabilidad del filtro.
  • Con un segundo clic, se conecta el vacío automáticamente y comienza a filtrar.
  • Las muestras se manipulan fácilmente con la cabeza giratoria y multidireccional.
  • Fácil seguimiento de las muestras durante la filtración gracias a los paréntesis numerados.
  • Ahorro de tiempo (no hay tiempo de instalación para cada unidad de filtro antes de su uso).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Desechables Reutilizable
Tipo de filtro Filtro de vacío
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Filtración paralela de hasta 6 muestras
Tipo Portafiltros
Para utilizar con (equipo) Unidades Sartolab RF/BT