Learn More
Sartorius Sartobind™ Kit adaptador de sistema LC de laboratorio
Código de producto. 30178673 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
PEEK (Frito)
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
30178673 PEEK (Frito) 1 paquete
1 options
Código de producto. 30178673 Proveedor Sartorius N.º de proveedor SBLAAU011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.65€
    21.30€ / paquete de 1
    Ahorro 1.35€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Convierta fácilmente los conectores Luer en cualquier Sartobind™ Unidad de laboratorio según la norma UNF 10-32.
  • Los altos caudales y los tiempos de residencia reducidos le llevan del equilibrio al anticuerpo puro en menos de dos minutos.
  • La máxima capacidad de unión dinámica favorece la preparación de su muestra de anticuerpos con el mayor rendimiento y pureza posibles.
  • Las unidades listas para usar evitan la necesidad de rellenar columnas y desgasificar el tampón, al tiempo que permiten una cómoda prefiltración en línea.
  • Resistencia a la presión mejorada en una plataforma que garantiza una purificación confiable con o sin un sistema de cromatografía líquida.
  • A prueba de futuro por diseño, garantizando la facilidad de transferencia de sus objetivos más prometedores a la producción clínica y comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Material PEEK (Frito)