Descripción
- Listo para el proceso Sartobind™ Adsorbentes de membrana Sartobind™ Los adsorbedores de membrana de laboratorio para cromatografía de intercambio iónico son unidades listas para usar en formato de filtro de jeringa.
- Se basan en la tecnología macroporosa patentada Sartobind™ membranas, con ligandos de intercambio aniónico o catiónico unidos covalentemente a toda la superficie interna de los poros. Esto da como resultado una matriz de cromatografía de medios con velocidades de flujo superiores y una alta capacidad de unión.
- El enlace covalente de los ligandos de intercambio iónico a la membrana es muy estable, lo que permite muchos ciclos de reutilización sin pérdida de capacidad de unión. Además, estas unidades utilizan la misma plataforma de adsorción de membrana que se encuentra en Sartobind™ cápsulas y casetes, lo que los hace ideales para el trabajo de investigación y desarrollo, antes del conveniente aumento de escala para la fabricación.
- Máxima versatilidad Sartobind™ Las unidades de laboratorio para intercambio iónico están disponibles con intercambiadores de aniones fuertes o débiles (Q y D) y de cationes fuertes (S), y en tres volúmenes de lecho, que van de 0,41 a 2,8 ml, lo que corresponde a capacidades de unión dinámica de entre 12 y 80 mg de proteína por unidad.
- Equipado con conectores Luer lock estándar, Sartobind™ Las unidades de laboratorio permiten una manipulación sencilla y sin necesidad de equipo con jeringa, o se pueden conectar fácilmente a FPLC sistemas para purificaciones automatizadas. Las unidades son compatibles con los tampones de cromatografía más comunes y se pueden reutilizar 1000 veces, lo que garantiza una alta rentabilidad.
- Tiempos de ciclo muy reducidos
- Obtenga mayores rendimientos en menos tiempo
- Purifique sin equipo o con un FPLC sistema
- Especificaciones:
- Ligando: amonio cuaternario
- Proteína de referencia: SC
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen del lecho | 2.8 mL |
| Conectores | Luer Lock |
| Volumen muerto | 5.7 mL |
| Desechables | Reutilizable |
| Tipo de filtro | Filtro de jeringa de aire |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringa |
| Material | Poliéster |
| Material (membrana) | Celulosa |
| Tamaño de poro | 5 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |