Learn More
Sartorius Sartobind Laboratorio IEX D75
Código de producto. 15972680 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2.1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15972680 2.1 mL paquete de 2
1 options
Código de producto. 15972680 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 93IEXD42DB12V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    271.77€ / paquete de 2
    Ahorro 12.23€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Sartobind™ Las unidades de laboratorio están disponibles con intercambiadores de aniones fuertes o débiles (Q y D) y de cationes fuertes (S) en tres volúmenes de lecho que van desde 0,41 a 2,8 mL. Sartobind™ Las unidades de laboratorio permiten una manipulación sencilla sin necesidad de equipo mediante jeringa o se pueden conectar fácilmente a FPLC Sistemas para purificaciones automatizadas.
  • Listo para el proceso Sartobind™ Adsorbentes de membrana Sartobind™ Los adsorbedores de membrana de laboratorio para cromatografía de intercambio iónico son unidades listas para usar en formato de filtro de jeringa.
  • Se basan en el sistema macroporoso patentado. Sartobind™ membranas, con ligandos de intercambio aniónico o catiónico unidos covalentemente a toda la superficie interna de los poros. Esto da como resultado una matriz de cromatografía de medios con velocidades de flujo superiores y alta capacidad de unión.
  • La unión covalente de los ligandos de intercambio iónico a la membrana es muy estable, lo que permite muchos ciclos de reutilización sin pérdida de capacidad de unión. Además, estas unidades utilizan la misma plataforma de adsorción de membrana que se encuentra en Sartobind™ cápsulas y casetes, lo que los hace ideales para trabajos de investigación y desarrollo, antes de su conveniente ampliación para la fabricación.
  • Máxima versatilidad Sartobind™ Las unidades de laboratorio para intercambio iónico están disponibles con intercambiadores de aniones fuertes o débiles (Q y D) y de cationes fuertes (S), y en tres volúmenes de lecho, que van desde 0,41 a 2,8 mL, correspondientes a capacidades de unión dinámica entre 12 y 80 mg de proteína por unidad.
  • Equipado con conectores Luer lock estándar, Sartobind™ Las unidades de laboratorio permiten una manipulación sencilla y sin necesidad de equipo mediante jeringa, o se pueden conectar fácilmente a FPLC Sistemas para purificaciones automatizadas. Las unidades son compatibles con la mayoría de los tampones de cromatografía más comunes y se pueden reutilizar 1.000 veces, lo que garantiza una alta rentabilidad.
  • Tiempos de ciclo muy reducidos
  • Consiga mayores rendimientos en menos tiempo
  • Purificar sin equipo o con un FPLC sistema
  • Presupuesto:
    • Ligando: dietilamina
    • Proteína de referencia: BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 2.1 mL
Volumen muerto 1.3 mL
Descripción Reference protein: Bovine serum albumin
Desechables Reutilizable
Tipo de filtro Filtro de jeringa de aire
Material Poliéster
Material (membrana) Celulosa
Tamaño de poro 5 μm
Esterilidad No estéril
Área de filtración 75 cm2
Material de la carcasa Polysulfone
Tipo de membrana Intercambiador de aniones débiles
N.° por paquete 2/pk.
Tipo Adsorbedor de membrana
Volumen (métrico) 2.1 mL
Diámetro (métrico) 25 mm
Para utilizar con (equipo) Jeringa