Learn More
Sarsasapogenin, MedChemExpress
Descripción
Sarsasapogenin is a sapogenin from the Chinese medical herb Anemarrhena asphodeloides Bunge, with antidiabetic, anti-oxidative, anticancer and anti-inflamatory activities.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sarsasapogenin |
| CAS | 126-19-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H44O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Parigenin Sarsagenin |
| Información de solubilidad | Ethanol : 1 mg/mL (2.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@H]1[C@]2(OC[C@@H](C)CC2)O[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC[C@]6([H])C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@]31[H] |
| Peso molecular (g/mol) | 416.64 |
| Mostrar más |