Learn More
R&D Systems™ SARS-CoV-2 NSP14 (YP_009724309.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | NSP14 |
| Número de acceso | YP_009724309.1 |
| Concentración | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulación | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo de inserto | 1600 bp |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | SARS-CoV-2 |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |