Learn More
R&D Systems™ SARS-CoV-2 NSP12 (YP_009725307.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18731447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18731447 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18731447 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.83€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 90.23€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica NSP12
Número de acceso YP_009725307.1
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2815 bp
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie SARS-CoV-2
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg