Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para proteínas SARS-CoV-2 N
Código de producto. 16891656 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Sensibilidad del ensayo:
38 pg/mL
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Sensibilidad del ensayo unitSize
16891656 38 pg/mL 96 tests
1 options
Código de producto. 16891656 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KE3000796T
KE30007 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas de tipo sándwich (ELISA sándwich) de fase sólida
  • KE30007 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas de tipo sándwich (ELISA sándwich) de fase sólida
  • El kit ELISA de proteínas SRAS-CoV-2 N se utiliza para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de la proteína N endógena SRAS-CoV-2
  • El ensayo reconoce la proteína humana SRAS-CoV-2 N. Un anticuerpo específico para la proteína SRAS-CoV-2 N ha sido prerecubierto en los micropocillos
  • La proteína SRAS-CoV-2 N en las muestras es capturada por el anticuerpo revestido después de la incubación
  • Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo específico para la proteína SRAS-CoV-2 N para detectar la proteína capturada SRAS-CoV-2 N.
  • Para el desarrollo de la señal, se añade anticuerpo conjugado con peroxidasa de rábano picante (HRP), seguido del reactivo de tetrametil-benzidina (TMB)
  • La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
Especificaciones
Número de acceso NC_045512
Intervalo del ensayo De 375 a 6000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 38 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
ID. de UniProt P0DTC9
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST SARS-CoV-2 N protein ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine