missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SARS-CoV-2 Membrane Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL1088)

Descripción
Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.
The coronavirus membrane protein (M) is the most abundant viral structural protein and plays a central role in virus assembly and morphogenesis M protein forms a mushroom-shaped dimer, composed of two transmembrane domain-swapped three-helix bundles and two intravirion domains M protein further assembles into higher-order oligomers A highly conserved hinge region is key for conformational changes The M protein dimer is unexpectedly similar to SARS-CoV-2 ORF3a, a viral ion channel The interaction analyses of M protein with nucleocapsid protein (N) and RNA suggest that the M protein mediates the concerted recruitment of these components through the positively charged intravirion domain [PMID: 35931673].
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SARS-CoV-2 Membrane |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | HL1088 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative |
| Alias de gen | CoV-2; SARS |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of SARS-CoV-2 (COVID-19) Membrane. The exact sequence is proprietary. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?