missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SARS-CoV-2 Membrane Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL1087)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17849655
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17849655 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17849655 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA546923

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.

The coronavirus membrane protein (M) is the most abundant viral structural protein and plays a central role in virus assembly and morphogenesis M protein forms a mushroom-shaped dimer, composed of two transmembrane domain-swapped three-helix bundles and two intravirion domains M protein further assembles into higher-order oligomers A highly conserved hinge region is key for conformational changes The M protein dimer is unexpectedly similar to SARS-CoV-2 ORF3a, a viral ion channel The interaction analyses of M protein with nucleocapsid protein (N) and RNA suggest that the M protein mediates the concerted recruitment of these components through the positively charged intravirion domain [PMID: 35931673].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SARS-CoV-2 Membrane
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon HL1087
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
Alias de gen CoV-2; SARS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of SARS-CoV-2 (COVID-19) Membrane. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.