Learn More
R&D Systems™ SARS-CoV-2 3CL Protease (YP_009725301.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | SARS-CoV-2 3 CL Protease |
| Número de acceso | YP_009725301.1 |
| Concentración | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulación | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo de inserto | 937 bp |
| ID de gen (Entrez) | 43740578 |
| Alias de gen | 3 CL Proteinase, 3 C-like main protease, 3 CL-Mpro, COVID-19, M Proteinase, Main Protease, Mpro |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | SARS-CoV-2 |
| Cantidad | 10 μg |