Learn More
Cloruro de Sarpogrelato, TRC
Código de producto. 30413521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30413521 250 mg -
30418059 10 mg -
30423494 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30413521 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS142300250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135159-51-2
Fórmula molecular C24H31NO6.HCl
Peso molecular (g/mol) 465.97
Sinónimo 1-[2-(Dimethylamino)-1-[[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]methyl]ethyl]butanedioic Acid Ester Hydrochloride (1:1), Butanedioic acid, mono[2-(dimethylamino)-1-[[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]methyl]ethyl] ester, hydrochloride (9CI), Butanedioic acid, mono[2-(dimethylamino)-1-[[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]methyl]ethyl] ester, hydrochloride, (±)-, Anplag, MCI 9042, Sarpogrelate hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[1-(dimetilamino)-3-[2-[2-(3-metoxifenil)etil]fenoxi]propano-2-il]oxi-4-oxobutanoico; Cloruro
SMILES Cl.COc1cccc(CCc2ccccc2OCC(CN(C)C)OC(=O)CCC(=O)O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sarpogrelate Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31NO6.ClH/c1-25(2)16-21(31-24(28)14-13-23(26)27)17-30-22-10-5-4-8-19(22)12-11-18-7-6-9-20(15-18)29-3;/h4-10,15,21H,11-14,16-17H2,1-3H3,(H,26,27);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.192