Learn More
Clorhidrato de sarpogrelato, Mikromol™
Description
Clorhidrato de sarpogrelato
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sarpogrelate Hydrochloride |
| CAS | 135159-51-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Sarpogrelate Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24H31NO6.ClH |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-[2-(Dimethylamino)-1-[[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]methyl]ethyl]butanedioic Acid Ester Hydrochloride (1:1), Butanedioic acid, mono[2-(dimethylamino)-1-[[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]methyl]ethyl] ester, hydrochloride (9CI), Anplag, MCI 9042, Sarpogrelate hydrochloride, Butanedioic acid, mono[2-(dimethylamino)-1-[[2-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]methyl]ethyl] ester, hydrochloride, (+/-)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H31NO6.ClH/c1-25(2)16-21(31-24(28)14-13-23(26)27)17-30-22-10-5-4-8-19(22)12-11-18-7-6-9-20(15-18)29-3;/h4-10,15,21H,11-14,16-17H2,1-3H3,(H,26,27);1H |
| SMILES | Cl.COc1cccc(CCc2ccccc2OCC(CN(C)C)OC(=O)CCC(=O)O)c1 |
| Nombre IUPAC | ácido 4-[1-[(dimetilamino)metil]-2-[2-[2-(3-metoxifenil)etil]fenoxi]etoxi]-4-oxo-butanoico;clorhidrato |
| Show More |