Learn More
Sarpogrelate hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Sarpogrelate hydrochloride (MCI-9042) is a selective 5-HT2R antagonist, with pKis of 8.52, 6.57, and 7.43 for 5-HT2A, 5-HT2B, and 5-HT2C receptors, respectively. Sarpogrelate hydrochloride displays selectivity over 5-HT1, 5-HT3, 5-HT4, α1-, α2- and β-adrenoreceptor, histamine H1, H2 and muscarinic M3 receptors. Sarpogrelate hydrochloride can be used for the research of vascular disease associated with thrombosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sarpogrelate hydrochloride |
| CAS | 135159-51-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H32ClNO6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | MCI-9042 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 62 mg/mL (133.06 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (71.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=CC=CC(CCC2=CC=CC=C2OCC(CN(C)C)OC(CCC(O)=O)=O)=C1.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 465.97 |
| Mostrar más |