Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de sarpogrelato 98 %
Código de producto. 15731789 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15731789 250 mg 250 miligramos
15721789 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15731789 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461912500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 135159-51-2 | C24H31NO6·HCl | 465.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135159-51-2
Fórmula molecular C24H31NO6·HCl
Peso molecular (g/mol) 465.97
Clave InChI POQBIDFFYCYHOB-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 444005
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sarpogrelate hydrochloride
Punto de fusión 145°C to 148°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dimethylsulfoxide and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.97
Porcentaje de pureza 98%