Learn More
Sarolaner, MedChemExpress
Descripción
Sarolaner (PF-6450567) is an orally active and broad-spectrum ectoparasiticide. Sarolaner is an isoxazoline compound which shows efficacy against fleas and ticks on dogs, with a LC80 value of 0.3 μg/mL against C. felis and a LC100 value of 0.003 μg/mL against O. turicata.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sarolaner |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1398609-39-6 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H18Cl2F4N2O5S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | PF-6450567 |
| Información de solubilidad | DMSO : 300 mg/mL (516.03 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |