Learn More
Sarolaner 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310884 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310884 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16908500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sarolaner
CAS 1398609-39-6
Nombres de analitos o componentes Sarolaner
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C23 H18 Cl2 F4 N2 O5 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ethanone, 1-[5'-[(5S)-5-(3,5-dichloro-4-fluorophenyl)-4,5-dihydro-5-(trifluoromethyl)-3-isoxazolyl]spiro[azetidine-3,1'(3'H)-isobenzofuran]-1-yl]-2-(methylsulfonyl)-, 1-[5'-[(5S)-5-(3,5-Dichloro-4-fluorophenyl)-4,5-dihydro-5-(trifluoromethyl)-3-isoxazolyl]spiro[azetidine-3,1'(3'H)-isobenzofuran]-1-yl]-2-(methylsulfonyl)ethanone, PF 6450567, Sarolaner
Fórmula InChI InChI=1S/C23H18Cl2F4N2O5S/c1-37(33,34)9-19(32)31-10-21(11-31)15-3-2-12(4-13(15)8-35-21)18-7-22(36-30-18,23(27,28)29)14-5-16(24)20(26)17(25)6-14/h2-6H,7-11H2,1H3/t22-/m0/s1
SMILES CS(=O)(=O)CC(=O)N1CC2(C1)OCc3cc(ccc23)C4=NO[C@@](C4)(c5cc(Cl)c(F)c(Cl)c5)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-[6-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-1,2-oxazol-3-il]espiro[1H-2-benzofuran-3,3'-azetidina]-1'-il]-2-metilsulfoniletanona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 581.36
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.025 g/mol