Learn More
Saroglitazar, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Saroglitazar |
| CAS | 495399-09-2 |
| Fórmula molecular | C25H29NO4S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (αS)-α-Ethoxy-4-[2-[2-methyl-5-[4-(methylthio)phenyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethoxy]benzenepropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H29NO4S/c1-4-29-24(25(27)28)17-19-6-10-21(11-7-19)30-16-15-26-18(2)5-14-23(26)20-8-12-22(31-3)13-9-20/h5-14,24H,4,15-17H2,1-3H3,(H,27,28)/t24-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(O)[C@@H](OCC)CC1=CC=C(OCCN2C(C3=CC=C(SC)C=C3)=CC=C2C)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 439.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 439.1817 |