Learn More
Saroglitazar Magnesium, MedChemExpress
Código de producto. 16497968
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16497968 10 mg 10 miligramos
16493897 50 mg 50 miligramos
16453716 25 mg 25 miligramos
16430438 5 mg 5 miligramos
16451899 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 16497968
Marca: Medchem Express HY19937A
MedChemExpress Saroglitazar magnesium is a novel peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonist with predominant PPARα and moderate PPARγ activity with EC50 values of 0.65 pM and 3 nM in HepG2 cells, respectively.
Saroglitazar magnesium is a novel peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonist with predominant PPARα and moderate PPARγ activity with EC50 values of 0.65 pM and 3 nM in HepG2 cells, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saroglitazar Magnesium
Forma física Solid
CAS 1639792-20-3
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C50H56MgN2O8S2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (138.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCO([Mg+2]1(O(CC)[C@H](C([O-]1)=O)CC2=CC=C(OCCN3C(C)=CC=C3C4=CC=C(SC)C=C4)C=C2)[O-]C5=O)[C@H]5CC6=CC=C(OCCN7C(C)=CC=C7C8=CC=C(SC)C=C8)C=C6
Peso molecular (g/mol) 901.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 901.42
Porcentaje de pureza 98.03%