Learn More
Sarmentine, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sarmentine |
| CAS | 78910-33-5 |
| Fórmula molecular | C14 H23 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2E,4E)-1-(1-Pyrrolidinyl)-2,4-decadien-1-one, (E,E)-1-(1-Oxo-2,4-decadienyl) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H23NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-14(16)15-12-9-10-13-15/h6-8,11H,2-5,9-10,12-13H2,1H3/b7-6+,11-8+ |
| SMILES | CCCCC\C=C\C=C\C(=O)N1CCCC1 |
| Nombre IUPAC | (2E,4E)-1-pirrolidin-1-ildeca-2,4-dien-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 221.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.178 |