Learn More
Saridegib, MedChemExpress
Código de producto. 16429637
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16429637 5 mg 5 miligramos
16487088 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16429637 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16587
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Saridegib is a potent and specific inhibitor of Smoothened (Smo), a key signaling transmembrane protein in the Hedgehog (Hh) pathway.
Saridegib is a potent and specific inhibitor of Smoothened (Smo), a key signaling transmembrane protein in the Hedgehog (Hh) pathway.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saridegib
CAS 1037210-93-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H48N2O3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo IPI-926 Patidegib
SMILES CC1=C(C[C@@]2([H])[C@@]3([H])CC[C@@]4([H])[C@]2(C)CC[C@@H](NS(C)(=O)=O)C4)[C@@]3([H])CC[C@@]([C@@H]5C)(C1)O[C@@]6([H])[C@@]5([H])NC[C@@H](C)C6
Peso molecular (g/mol) 504.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.77
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death