Learn More
Sardomozide dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16465838
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465838 10 mg 10 miligramos
16448497 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16465838 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13746B
MedChemExpress Sardomozide dihydrochloride is an S-adenosylmethionine decarboxylase (SAMDC) inhibitor with an IC50 of 5 nM.
Sardomozide dihydrochloride is an S-adenosylmethionine decarboxylase (SAMDC) inhibitor with an IC50 of 5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sardomozide dihydrochloride
CAS 138794-73-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H16Cl2N6
Cantidad 10 mg
Sinónimo CGP 48664A
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (82.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (32.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=C(C1=CC=CC2=C1CC/C2=N\NC(N)=N)N.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 303.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.19
Porcentaje de pureza 97.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death