Learn More
SARDH Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7210414 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16842075 20 μL 20 microlitros
16832075 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16842075 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 227621AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The function remains known.
Especificaciones
Antígeno SARDH
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.22 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SARDH
N.º de referencia del gen Q64380, Q9UL12
Alias de gen BPR 2, DMGDHL1, SAR, sarcosine dehydrogenase, SARD, SARDH, SDH
Símbolos de los genes SARDH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SARDH Fusion Protein Ag18738
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114123, 1757
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG