Learn More
Sarcosina, TRC
Código de producto. 30004363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004363 50 mg 50 miligramos
30011147 25 g 25 g
30008126 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004363 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS14050050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-97-1
Fórmula molecular C3 H7 N O2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Sinónimo N-Methylglycine, Sarcosine (8CI), N-Methylglycine, (Methylamino)acetic acid, (Methylamino)ethanoic acid, 2-(Methylamino)acetic acid, Acetic acid, (methylamino)-, Methylglycine, N-Methylaminoacetic acid, Sarcosin, Sarcosinic acid
Nombre IUPAC ácido 2-(metilamino)acético
SMILES CNCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sarcosine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.0477
Porcentaje de pureza >95%