Learn More
Clorhidrato de éster de terc-butilo de sarcosina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439728 5 g 5 g
15449728 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63176.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5616-81-9 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de terc-butilo-éster de sarcosina, se utiliza como una importante materia prima e intermedia en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol (0,3 gramos en 2 ml MeOH).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5616-81-9
Fórmula molecular C7H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 181.66
Número MDL MFCD00080936
Clave InChI RNLQHMIDSCYLAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo h-sar-otbu.hcl, tert-butyl 2-methylamino acetate hydrochloride, sarcosine tert-butyl ester hydrochloride, tert-butyl sarcosinate hydrochloride, tert-butylsarcosinate hydrochloride, h-sar-otbuhcl, sarcosine t-butyl ester hydrochloride, n-methylglycine t-butyl ester hydrochloride, glycine, n-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-sar-otbu hcl
PubChem CID 11252350
Nombre IUPAC terc-butilo 2-(metilamino)acetato;clorhidrato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CNC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride
Punto de fusión 137°C to 141°C
Color Blanco
Fórmula lineal CH3NHCH2CO2C(CH3)3·HCl
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol (0.3 gram in 2 mL MeOH).
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo