Learn More
Clorhidrato de éster metílico de sarcosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sarcosine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 13515-93-0 |
| Fórmula molecular | C4H9NO2 . HCl |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-5-3-4(6)7-2;/h5H,3H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil 2-(metilamino)acetato; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 139.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.04 |