Learn More
Clorhidrato de éster metílico de sarcosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382586 50 g 50 g
11372586 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08572.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13515-93-0 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
It can react with formic acid to get N-formyl-N-methyl-glycine methyl ester in the presence of HCO2Na at ambient temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Puede reaccionar con el ácido fórmico para obtener éster metílico N-formil-N-metil-glicina en presencia de HCO2Na a temperatura ambiente.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13515-93-0
Fórmula molecular C4H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 139.58
Número MDL MFCD00038876
Clave InChI HQZMRJBVCVYVQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sarcosine methyl ester hydrochloride, methyl 2-methylamino acetate hydrochloride, h-sar-ome.hcl, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride, unii-ypw7yyp04f, ypw7yyp04f, sarcosine methyl ester hcl, methyl n-methylaminoacetate hydrochloride, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride 1:1, sar-ome hcl
PubChem CID 83544
Nombre IUPAC metil 2-(metilamino)acetato; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].CNCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sarcosine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión ∽105°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Beilstein 3677128
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.58
Porcentaje de pureza 98%