Learn More
Clorhidrato de éster etílico de sarcosina, TRC
Código de producto. 30411115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30411115 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30411115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS14051010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sarcosine Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 52605-49-9
Fórmula molecular C5H12ClNO2
Cantidad 10 g
Sinónimo (Methylamino)acetic acid ethyl ester hydrochloride, 2-(Methylamino)acetic acid ethyl ester hydrochloride, 2-Ethoxy-2-oxo-N-methylethylammonium chloride, Ethyl N-methylaminoacetate hydrochloride, Ethyl N-methylglycinate hydrochloride, Ethyl sarcosinate hydrochloride, N-Methylglycine ethyl ester hydrochloride, N-[(Ethoxycarbonyl)methyl]-N-methylamine hydrochloride, Sacrosine ethyl ester hydrochloride, Sarcosine ethyl ester hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4-6-2;/h6H,3-4H2,1-2H3;1H
SMILES O=C(OCC)CNC.[H]Cl
Nombre IUPAC clorhidrato de metilglicinato de etilo
Peso molecular (g/mol) 153.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.06