Learn More
Clorhidrato de éster etílico de sarcosina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Sarcosine ethyl ester hydrochloride, It is used as intermediate in the synthesis of antienzyme agents for toothpaste. Found to be a marker for prostate cancer bioagression. It can be used to produce N-methyl-N-nitroso-glycine ethyl ester. This reaction will need reagent NaNO2, and the menstruum H2O and aq. acetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorhidrato de éster etílico de sarcosina, se utiliza como intermediario en la síntesis de agentes antienzimáticos para dentífricos. Se ha descubierto que sirve de marcador para la agresión biológica del cáncer de próstata. Se puede utilizar para producir éster etílico de N-metil-N-nitroso-glicina. Esta reacción necesitará reactivo NaNO2, H2O disolvente y ácido acético acuoso.
Solubilidad
Soluble en agua a 0,1 g/ml.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sarcosine ethyl ester hydrochloride |
| Punto de fusión | 122°C to 126°C |
| Fórmula lineal | CH3NHCH2CO2CH2CH3·HCl |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 3911182 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Soluble in water 0.1g/mL. |
| Nombre IUPAC | etil 2-(metilamino)acetato; clorhidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.61 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |