Learn More
Clorhidrato de éster etílico de sarcosina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444454 25 g 25 g
11454454 100 g 100 g
11464454 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444454 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13112.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52605-49-9 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Sarcosine ethyl ester hydrochloride, It is used as intermediate in the synthesis of antienzyme agents for toothpaste. Found to be a marker for prostate cancer bioagression. It can be used to produce N-methyl-N-nitroso-glycine ethyl ester. This reaction will need reagent NaNO2, and the menstruum H2O and aq. acetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster etílico de sarcosina, se utiliza como intermediario en la síntesis de agentes antienzimáticos para dentífricos. Se ha descubierto que sirve de marcador para la agresión biológica del cáncer de próstata. Se puede utilizar para producir éster etílico de N-metil-N-nitroso-glicina. Esta reacción necesitará reactivo NaNO2, H2O disolvente y ácido acético acuoso.
Solubilidad
Soluble en agua a 0,1 g/ml.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52605-49-9
Fórmula molecular C5H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 153.61
Número MDL MFCD00012506
Clave InChI NIDZUMSLERGAON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sarcosine ethyl ester hydrochloride, ethyl sarcosinate hydrochloride, ethyl 2-methylamino acetate hydrochloride, h-sar-oet.hcl, ethyl n-methylaminoacetate hydrochloride, me-gly-oet.hcl, n-methylglycine ethyl ester hydrochloride, glycine, n-methyl-, ethyl ester, hydrochloride, ethyl n-methylglycinate hydrochloride, n-methyl glycine ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 171173
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=O)CNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sarcosine ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 122°C to 126°C
Fórmula lineal CH3NHCH2CO2CH2CH3·HCl
Cantidad 25 g
Beilstein 3911182
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water 0.1g/mL.
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno etil 2-(metilamino)acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.61
Porcentaje de pureza ≥98%