Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de éster etílico de sarcosina, 97 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sarcosine ethyl ester hydrochloride |
| Punto de fusión | 123°C to 129°C |
| Color | Blanco |
| Pérdida por secado | 1% max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (Argentometry) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | CH3NHCH2CO2C2H5·HCl |
| Cantidad | 50 g |
| Nombre IUPAC | cloruro de hidrógeno etil 2-(metilamino)acetato |
| Mostrar más |