Learn More
Sarcosina-d3, TRC
Código de producto. 30180085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180085 25 mg 25 miligramos
30179920 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30180085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS14050425MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118685-91-9
Fórmula molecular C3H4D3NO2
Peso molecular (g/mol) 92.11
Sinónimo N-(Methyl-d3)-glycine, N-(Methyl-d3)glycine, [2H3]Sarcosine
SMILES OC(CNC([2H])([2H])[2H])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sarcosine-d3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.0665
Porcentaje de pureza >95%