Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sarcosina, 98 %
Descripción
A type 1 glycine transporter inhibitorSarcosine is used in the production of biodegradable surfactants and toothpastes. It is used as an intermediate in the synthesis of antienzyme agents. It is found to be a marker for prostate cancer bioagression. It acts as a biochemical reagent, dye stabilizer, daily chemical, amino acid surfactants, health drugs fatigue recovery agent and so on. It is involved in the preparation of N-methyl-glycine ethyl ester by reacting with ethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Un inhibidor de transportador de glicina tipo 1. La sarcosina se utiliza en la producción de surfactantes biodegradables y pastas dentífricas. Se utiliza como sustancia intermedia en la síntesis de agentes antienzimáticos. Se ha descubierto que sirve de marcador para la agresión biológica del cáncer de próstata. Actúa como un reactivo bioquímico, estabilizador de colorante, químico diario, surfactantes de amino ácidos, agente de recuperación de la fatiga de fármacos para la salud, etc. Participa en la preparación de éster de etilo de N-metil-glicina al reaccionar con etanol.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol. Ligeramente soluble en éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sarcosine |
| Punto de fusión | ∼208°C (decomposition) |
| pH | 6.1 |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 1699442 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,8373 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,methanol. Slightly soluble in ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 89.09 |
| Mostrar más |