Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sarcosina, 98 %
Código de producto. 11422018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11422018 100 g 100 g
11432018 500 g 500 g
11442018 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422018 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A14594.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 107-97-1 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
A type 1 glycine transporter inhibitorSarcosine is used in the production of biodegradable surfactants and toothpastes. It is used as an intermediate in the synthesis of antienzyme agents. It is found to be a marker for prostate cancer bioagression. It acts as a biochemical reagent, dye stabilizer, daily chemical, amino acid surfactants, health drugs fatigue recovery agent and so on. It is involved in the preparation of N-methyl-glycine ethyl ester by reacting with ethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un inhibidor de transportador de glicina tipo 1. La sarcosina se utiliza en la producción de surfactantes biodegradables y pastas dentífricas. Se utiliza como sustancia intermedia en la síntesis de agentes antienzimáticos. Se ha descubierto que sirve de marcador para la agresión biológica del cáncer de próstata. Actúa como un reactivo bioquímico, estabilizador de colorante, químico diario, surfactantes de amino ácidos, agente de recuperación de la fatiga de fármacos para la salud, etc. Participa en la preparación de éster de etilo de N-metil-glicina al reaccionar con etanol.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol. Ligeramente soluble en éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-97-1
Fórmula molecular C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Número MDL MFCD00004279
Clave InChI FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sarcosine, n-methylglycine, sarcosinic acid, methylglycine, glycine, n-methyl, methylaminoacetic acid, n-methylaminoacetic acid, sarcosin, 2-methylamino acetic acid, methylamino acetic acid
PubChem CID 1088
ChEBI CHEBI:15611
Nombre IUPAC ácido 2-(metilamino)acético
SMILES CNCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sarcosine
Punto de fusión ∼208°C (decomposition)
pH 6.1
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 1699442
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,8373
Información de solubilidad Soluble in water,methanol. Slightly soluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza 98%