Learn More
Sarafloxacina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sarafloxacin |
| CAS | 98105-99-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C20 H17 F2 N3 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Quinolinecarboxylic acid','6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, 6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, A 56620, PD 121960, Sarafloxacin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H17F2N3O3/c21-12-1-3-13(4-2-12)25-11-15(20(27)28)19(26)14-9-16(22)18(10-17(14)25)24-7-5-23-6-8-24/h1-4,9-11,23H,5-8H2,(H,27,28) |
| SMILES | OC(=O)C1=CN(c2ccc(F)cc2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-fluoro-1-(4-fluorofenil)-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 385.36 |
| Mostrar más |