Learn More
Cloruro de Sarafloxacina, TRC
Código de producto. 30138067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138067 100 mg 100 miligramos
30133818 250 mg 250 miligramos
17964235 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138067 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS139500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91296-87-6
Fórmula molecular C20 H17 F2 N3 O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 421.825
Sinónimo 6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride (1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, monohydrochloride (9CI), Sarafin, Sarafloxacin hydrochloride
Nombre IUPAC ácido 6-fluoro-1-(4-fluorofenilo)-4-oxo-7-piperazina-1-ilquinolina-3-carboxílico; Cloruro
SMILES Cl.OC(=O)C1=CN(c2ccc(F)cc2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sarafloxacin hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H17F2N3O3.ClH/c21-12-1-3-13(4-2-12)25-11-15(20(27)28)19(26)14-9-16(22)18(10-17(14)25)24-7-5-23-6-8-24;/h1-4,9-11,23H,5-8H2,(H,27,28);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.1005
Porcentaje de pureza >95%