Learn More
Clorhidrato de sarafloxacina, LoGiCal
Código de producto. 30459985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459985 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459985 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3452.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sarafloxacin hydrochloride
CAS 91296-87-6
Nombres de analitos o componentes Sarafloxacin hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C20 H17 F2 N3 O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride (1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, monohydrochloride (9CI), Sarafin, Sarafloxacin hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H17F2N3O3.ClH/c21-12-1-3-13(4-2-12)25-11-15(20(27)28)19(26)14-9-16(22)18(10-17(14)25)24-7-5-23-6-8-24;/h1-4,9-11,23H,5-8H2,(H,27,28);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.OC(=O)C1=CN(c2ccc(F)cc2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
Nombre IUPAC ácido 6-fluoro-1-(4-fluorofenil)-4-oxo-7-piperazin-1-ilquinolin-3-carboxílico; clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 421.82
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.1005 g/mol