Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sarafloxacin-hydrochloride hydrate |
| CAS | 91296-87-6 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Temperatura de inflamación | >110°C |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 200°C |
| Sinónimo | 6-Fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride hydrate |
| Peso molecular (g/mol) | 421.83 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |