Learn More
Saracatinib, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Saracatinib |
| CAS | 379231-04-6 |
| Fórmula molecular | C27 H32 Cl N5 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-(5-Chloro-1,3-benzodioxol-4-yl)-7-[2-(4-methyl-1-piperazinyl)ethoxy]-5-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]-4-quinazolinamine, 7-[2-[4-Methylpiperazin-1-yl]ethoxy]-5-[[tetrahydropyran-4-yl]oxy]-4-[[6-chloro-2,3-methylenedioxyphenyl]amino]quinazoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H32ClN5O5/c1-32-6-8-33(9-7-32)10-13-35-19-14-21-24(23(15-19)38-18-4-11-34-12-5-18)27(30-16-29-21)31-25-20(28)2-3-22-26(25)37-17-36-22/h2-3,14-16,18H,4-13,17H2,1H3,(H,29,30,31) |
| SMILES | CN1CCN(CCOc2cc(OC3CCOCC3)c4c(Nc5c(Cl)ccc6OCOc56)ncnc4c2)CC1 |
| Nombre IUPAC | N-(5-cloro-1,3-benzodioxol-4-il)-7-[2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi]-5-(oxan-4-iloxi)quinazolin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 542.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 541.2092 |