Learn More
Saracatinib, MedChemExpress
Código de producto. 16494796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494796 100 mg 100 miligramos
16463728 10 mg 10 miligramos
16420117 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10234
MedChemExpress Saracatinib (AZD0530) is a potent Src family inhibitor with IC50s of 2.7 to 11 nM for c-Src, Lck, c-YES, Lyn, Fyn, Fgr, and Blk. Saracatinib shows high selectivity over other tyrosine kinases.
Saracatinib (AZD0530) is a potent Src family inhibitor with IC50s of 2.7 to 11 nM for c-Src, Lck, c-YES, Lyn, Fyn, Fgr, and Blk. Saracatinib shows high selectivity over other tyrosine kinases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saracatinib
CAS 379231-04-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H32ClN5O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo AZD0530
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (92.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C2C(OCO2)=C1NC3=C4C(OC5CCOCC5)=CC(OCCN6CCN(C)CC6)=CC4=NC=N3
Peso molecular (g/mol) 542.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.03
Porcentaje de pureza 98.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease