Learn More
MedChemExpress [Sar9,Met(O2)11]-Substance P
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.91% |
| CAS | 110880-55-2 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1393.66 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (35.88 mM∣Need ultrasonic) |