Learn More
SAR7334 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16496748
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496748 10 mg 10 miligramos
16492827 50 mg 50 miligramos
16436886 100 mg 100 miligramos
16419307 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496748 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15699A
MedChemExpress SAR7334 hydrochloride is a potent and specific TRPC6 inhibitor, inhibiting TRPC6 currents with IC50 of 7.9 nM.
SAR7334 hydrochloride is a potent and specific TRPC6 inhibitor, inhibiting TRPC6 currents with IC50 of 7.9 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SAR7334 hydrochloride
CAS 1333207-63-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24Cl3N3O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (226.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (113.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](C1)CCCN1[C@@H]2CC3=CC=CC=C3[C@H]2OC4=CC=C(C#N)C=C4Cl.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 440.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.79
Porcentaje de pureza 95.61%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation